Wichtige Dokumente
V800352
Kieselgel
GF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Vetec™
Form
solid
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
10.0-15.0% calcium sulfate
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.02%
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)