Wichtige Dokumente
V800345
1,2-Propandiol
LR, ≥99%
Synonym(e):
Propylenglykol
About This Item
Qualität
LR
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)