Wichtige Dokumente
V800235
Blei(II)-Oxid
LR, ≥98%
About This Item
Qualität
LR
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
powder
pH-Wert
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
886 °C (lit.)
SMILES String
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChIKey
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable