Wichtige Dokumente
V800183
Eisen(III)-Nitrat Nonahydrat
LR, ≥98%
Synonym(e):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
47 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChIKey
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)