Wichtige Dokumente
V800127
Cobalt(II)-sulfat Heptahydrat
LR, ≥98%
Synonym(e):
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
crystalline
pH-Wert
4 (20 °C, 100 g/L)
Dichte
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
SMILES String
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable