1643907
USP
Terfenadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Terfenadon, 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-butanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChIKey
YCADFOXVGUGHRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable