Wichtige Dokumente
1604632
USP
Risedronat-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,6-Bis-[(3-pyridinyl)-methyl]-2,5-dihydroxy-2,5-dioxido-1,4,2,5-dioxadiphosphorinan-3,6-diyl]-bis-(phosphonsäure) Dinatriumsalz Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
risedronate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OP1(OC(CC2=CN=CC=C2)(P([O-])(O)=O)P(OC1(CC3=CC=CN=C3)P([O-])(O)=O)(O)=O)=O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C14H18N2O12P4.2Na.4H2O/c17-29(18,19)13(7-11-3-1-5-15-9-11)27-32(25,26)14(30(20,21)22,28-31(13,23)24)8-12-4-2-6-16-10-12;;;;;;/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChIKey
JBPZPQPSFCJGDM-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)