Wichtige Dokumente
1261117
USP
Ethisteron
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Ethinyltestosteron, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-on, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ethisterone
Verpackung
pkg of 30 mg
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
263-269 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)