1134186
USP
Cilostazol-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cilostazol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C(CC1)N(CCCCC2=NN=NN2C3CCCCC3)C(C1=C4)=CC=C4OCCCCC5=NN=NN5C6CCCCC6
InChI
1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
InChIKey
GVMLJEUDNKNZAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable