1012757
USP
Alclometason-dipropionat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Alclometason-17,21-dipropionat, (7α,11β,16α)-7-Chlor-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-dien-3,20-dion, 7α-Chlor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-17,21-di-(propionat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alclometasone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChIKey
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)