Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 401NP2-2103
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
1.7 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)