Merck
Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Cyanopropyl HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L10
Qualitätsniveau
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
cyano
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)