Y0002399
Fluocortolonpivalat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6α,11β,16α)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-6-fluor-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H37FO5/c1-14-9-17-16-11-19(28)18-10-15(29)7-8-26(18,5)23(16)20(30)12-27(17,6)22(14)21(31)13-33-24(32)25(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,22-23,30H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,22-,23-,26+,27+/m1/s1
InChIKey
XZBJVIQXJHGUBE-HZMVJJPJSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)