Wichtige Dokumente
Y0002384
2,6-Dichlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-hexanamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
InChIKey
JHPMUNZBGKBWPW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002384 | 4065270495808 |