Wichtige Dokumente
Y0002362
Riboflavin-5′-monophosphat Natriumsalz
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Riboflavin Natriumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
riboflavin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChIKey
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)