Y0002162
Tranexamsäure Unreinheit D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(Aminomethyl)benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
tranexamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)