Y0002144
Almotriptanmalat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-malat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
almotriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)