SU861132
Universal Vial
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
Verpackung
pkg of 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)