SU860124
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, red polypropylene (6 mm center hole)
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
Leistungsmerkmale
Ultra-clean
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Durchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm (short thread)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)