SU860049
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
round bottom
Beschreibung
beveled finish
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with PerkinElmer
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860049 | 4061837328619 |
SU860049-SAMPLE |