SU860029
Headspace-Fläschchen, flache Oberkante, flacher Boden
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (flat top)
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
flat bottom
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860029 | 4061832324647 |
SU860029-SAMPLE |