Wichtige Dokumente
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Synonym(e):
Methylene Blue hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methylenblau Hydrat,
Verpackung
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4164600EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)