Merck
SAAR4164060
Methanol
uniLAB
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191601
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
uniLAB
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Verpackung
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164060LP)
pkg of 25 L (SAAR4164060ME)
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)