Merck
SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Produktlinie
uniLAB
Zusammensetzung
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)