SAAR2233500
Ethanol
rectified, 96%, uniLAB™
Synonym(e):
Ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
uniLAB™
Assay
96%
Form
liquid
Verpackung
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233500LP)
dilution
(for laboratory use only)
Dichte
0.81 g/mL
Format
neat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)