Merck
SAAR191165
Kaliumpermanganat
Synonym(e):
Potassium permanganate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352312
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191165LC)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet für heterogene Oxidationen
For laboratory use only
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)