Merck
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Verpackung
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH-Wert
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)