Wichtige Dokumente
SAAR1022020
Aceton
uniLAB™
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
uniLAB™
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1022020LC)
pkg of 25 L (SAAR1022020ME)
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)