Wichtige Dokumente
PHR9020
2-Aminobenzylalkohol
reference material
Synonym(e):
Benzocaine impurity B (PhEur), 2-Hydroxymethyl-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
mianserin , benzocaine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
InChIKey
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)