Wichtige Dokumente
PHR9019
4-Amino-benzylalkohol
reference material
Synonym(e):
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-Hydroxymethyl-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
tetracaine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
InChIKey
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)