Wichtige Dokumente
PHL89820
Pelargonsäure-vanillylamid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-nonanamid, N-Vanillylnonanamid, N-Vanillylpelargonamid, Nonansäurevanillylamide, Pseudocapsaicin, ‘Capsaicin synthetisch’, ‘Nonylvanylamid’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChIKey
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)