Wichtige Dokumente
PHL89678
Ginkgolsäure C13:0
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Hydroxy-6-tridecylbenzoesäure, 6-Tridecylsalicylsäure, Ginkgoneolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
InChIKey
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)