Wichtige Dokumente
PHL89314
Isorhamnetin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxy-flavon, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′-methoxyflavon, Isorhamnetol, Quercetin-3′-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChIKey
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89314-20MG |