Wichtige Dokumente
PHL89255
Parthenolid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
115-116 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
InChIKey
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)