Wichtige Dokumente
PHL89184
Desmethoxyyangonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E)-4-Methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-on, 5,6-Dehydrokavain, Demethoxyyangonin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC(=O)OC(\C=C\c2ccccc2)=C1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
InChIKey
DKKJNZYHGRUXBS-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89184-10MG |