PHL89166
I3,II8-Biapigenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,8″-Biapigenin, 5,5′,7,7′-Tetrahydroxy-2,2′-bis-(4-hydroxyphenyl)-[3,8′-bi-4H-1-benzopyran]-4,4′-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)C4=C(Oc5cc(O)cc(O)c5C4=O)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-5-1-13(2-6-15)22-12-21(37)24-19(35)11-20(36)26(30(24)39-22)27-28(38)25-18(34)9-17(33)10-23(25)40-29(27)14-3-7-16(32)8-4-14/h1-12,31-36H
InChIKey
IQAMTZLKUHMPPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)