Wichtige Dokumente
PHL86547
Microhelenin C
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
11,13-Dihydrohelenalin tiglate, 6-O-Tigloyl 11,13-dihydrohelenalin, Tigloylplenolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)