Wichtige Dokumente
PHL86419
Bracteoside
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Methylkaempferol 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone 7-glucuronide, Apigenin 3-O-methyl ether 7-glucuronide, Isokaempferide 7-glucuronide, Kaempferol 3-methyl ether 7-glucuronide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)