Wichtige Dokumente
PHL86207
Kuwanon G
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Albanin F, Moracenin B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C=C6O)=O
InChI
1S/C40H36O11/c1-18(2)4-8-26-38(50)36-33(48)17-32(47)35(40(36)51-39(26)25-11-7-22(43)16-31(25)46)28-13-19(3)12-27(23-9-5-20(41)14-29(23)44)34(28)37(49)24-10-6-21(42)15-30(24)45/h4-7,9-11,13-17,27-28,34,41-48H,8,12H2,1-3H3/t27-,28-,34-/m0/s1
InChIKey
APPXYONGBIXGRO-AIQWNVMPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL86207-5MG | 4065267922393 |