Wichtige Dokumente
PHL86063
Luteolin-4′-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-4′-glucosid, Juncein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C(O)=C3)=C1
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)31-13-2-1-8(3-10(13)24)14-6-12(26)17-11(25)4-9(23)5-15(17)30-14/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
UHNXUSWGOJMEFO-QNDFHXLGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)