Wichtige Dokumente
PHL85767
Quercetagitrin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavon-7-glucosid, 6-Hydroxyquercetin-7-glucosid, Quercetagetin-7-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(34-11)33-10-4-9-12(15(27)13(10)25)16(28)18(30)20(32-9)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17,19,21-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,19-,21-/m1/s1
InChIKey
IDTDRZPBDLMCLB-HSOQPIRZSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)