Merck
PHL85742
Glucoalyssin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Glucoallysin Kaliumsalz, Glucoalyssinin Kaliumsalz, Kalium-5-methylsulfinylpentylglucosinolat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24KNO10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.62
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H25NO10S3/c1-26(19)6-4-2-3-5-9(14-24-27(20,21)22)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)23-13/h8,10-13,15-18H,2-7H2,1H3,(H,20,21,22)/b14-9-/t8-,10-,11+,12-,13+,26?/m1/s1
InChIKey
HUCGRJSHMZWRQQ-PWGYDFSISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL85742-5MG4061842596935