Wichtige Dokumente
PHL85718
Aloe-Emodin-8-Glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-Hydroxy-3-hydroxymethylanthrachinon-8-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)CO)O)C3=O
InChI
1S/C21H20O10/c22-6-8-4-10-14(11(24)5-8)18(27)15-9(16(10)25)2-1-3-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)31-21/h1-5,13,17,19-24,26,28-29H,6-7H2/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
KIZBWUUJNJEYCM-JNHRPPPUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)