Wichtige Dokumente
PHL84162
Rinderin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
O-Demethylheliotrin, Heliotridintrachelanthat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13-,15+/m1/s1
InChIKey
SFVVQRJOGUKCEG-ZRQNBYAXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
46320-100MG-R | |
46320-10MG-R | |
46320-1EA-R | |
H7753-5G | 4061833804490 |
46320-250MG-R | |
46320-50MG-R | |
H7753-1G | 4061833804476 |
PHL84162-10MG | 4061842194551 |
PHL84162-5MG | 4061842316595 |