Wichtige Dokumente
PHL84104
Aposcopolamin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Apohyscin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12?,13-,14+,15-,16+
InChIKey
JJNVDCBKBUSUII-LHIUVBILSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)