Wichtige Dokumente
PHL84046
Cucurbitacin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@@]2([C@]([C@H]3[C@]([C@@H]4C[C@@H](C(=O)C(C4=CC3)(C)C)O)(C(=O)C2)CO)(C1)C)C)[C@](O)(C)C(=O)\C=C\C(OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C32H46O9/c1-17(34)41-27(2,3)12-11-23(37)31(8,40)25-21(36)14-29(6)22-10-9-18-19(13-20(35)26(39)28(18,4)5)32(22,16-33)24(38)15-30(25,29)7/h9,11-12,19-22,25,33,35-36,40H,10,13-16H2,1-8H3/b12-11+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChIKey
IHTCCHVMPGDDSL-IVNGUWCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)