Merck
PHL83904
Ruberythrinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Alizarin-2-β-primverosid, Rubiansäure, Rubierythrinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C25H26O13/c26-12-7-35-24(22(33)18(12)29)36-8-14-20(31)21(32)23(34)25(38-14)37-13-6-5-11-15(19(13)30)17(28)10-4-2-1-3-9(10)16(11)27/h1-6,12,14,18,20-26,29-34H,7-8H2/t12-,14-,18+,20-,21+,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChIKey
GCGGSVAWTYHZBI-CVQRFVFPSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)