Wichtige Dokumente
PHL83895
Polygalaxanthon III
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2OC([C@@H](C([C@@H]2O)O)O)c3c(c4c(cc3O)Oc5c(cc(c(c5)O)OC)C4=O)O
InChI
1S/C25H28O15/c1-36-12-2-8-11(3-9(12)27)39-13-4-10(28)15(19(31)16(13)17(8)29)22-21(33)20(32)18(30)14(40-22)5-37-24-23(34)25(35,6-26)7-38-24/h2-4,14,18,20-24,26-28,30-35H,5-7H2,1H3/t14-,18-,20?,21-,22?,23+,24-,25-/m1/s1
InChIKey
LLJUCXMVRPAONX-OHYANVNISA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)