Wichtige Dokumente
PHL83867
Kukoamin B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-(3-Aminopropyl)-N-[4-[[3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropyl]-amino]-propyl]-amino]-butyl]-3,4-dihydroxybenzolpropanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CCCN)(CCCCNCCCNC(=O)CCc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)CCc1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C28H42N4O6/c29-13-3-18-32(28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22)17-2-1-14-30-15-4-16-31-27(37)11-7-21-5-9-23(33)25(35)19-21/h5-6,9-10,19-20,30,33-36H,1-4,7-8,11-18,29H2,(H,31,37)
InChIKey
IWRAOCFRRTWUDF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)