Wichtige Dokumente
PHL83845
9-Dehydropachymasäure
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC1(C)[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)